412295
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
96%
Synonyme(s) :
1-(4-Trifluoromethylphenyl)hydrazine, 4-Trifluoromethylphenylhydrazine, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, p-Trifluoromethylphenylhydrazine
123,00 $
About This Item
123,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
pb
118-122 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
63-65 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydrazine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-1-3-6(12-11)4-2-5/h1-4,12H,11H2
Clé InChI
DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable