513261
2,3,5-Collidine
99%
Synonyme(s) :
2,3,5-Trimethylpyridine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
184 °C (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cnc(C)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)8(3)9-5-6/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
GFYHSKONPJXCDE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter