127612
Cyclohexanebutyric acid
99%
Synonyme(s) :
4-Cyclohexylbutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
30-32 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
Clé InChI
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup