Principaux documents
915432
Sigma-Aldrich
Lithium manganese nickel oxide
spinel, powder, battery grade
Synonyme(s) :
LMNO, NANOMYTE® SP-10
50 G
208,00 $
208,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
208,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Li2Mn3NiO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
208,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Minimum Capacity: 115 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥130 mAh/g
Forme
powder
Poids mol.
Mw 365.38 g/mol
Composition
Li2Mn3NiO8
Taille moy. des particules
5-7 μm (APS)
Granulométrie
50-70 nm
Densité
4.27 g/cm3 (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Catégories apparentées
Description générale
Lithium manganese nickel oxide is a cathode material that can be charged at high voltage. Due to the high potential, the material has a higher energy density compared to lithium cobalt oxide and lithium iron phosphate.
Informations légales
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Li-ion battery materials: present and future
N Nitta, et al.
Materials Today, 18(5), 252-264 (2015)
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives
G Zubi, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)