Principaux documents
C115908
Sigma-Aldrich
3-Cyclopentylpropionic acid
98%
Synonyme(s) :
Cyclopentanepropionic acid
25 ML
136,00 $
100 ML
297,00 $
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
136,00 $
100 ML
297,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H9CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
130-132 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clé InChI
ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup