P21005
4-Phenylbutyric acid
99%
Synonyme(s) :
γ-Phenylbutanoic acid, ψ-Phenylbutanoic acid, 4-Phenyl-n-butyric acid, 4-Phenylbutanoic acid, Benzenebutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
crystals
pb
165 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
49-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)
Clé InChI
OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It can also be used as a reactant in the synthesis of:
- 1-Tetralone using Lewis acid catalyst.
- 4,N-diphenylbutyramide.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable