420034
Trichloro(phenethyl)silane
95%
Synonyme(s) :
(2-Phenylethyl)trichlorosilane, Phenethyltrichlorosilane
66,60 $
About This Item
66,60 $
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
pb
93-96 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl3Si/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
FMYXZXAKZWIOHO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter