104914
Dichloromethylvinylsilane
97%
Synonyme(s) :
Methylvinyldichlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
Point d'ébullition
92 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](Cl)(Cl)C=C
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H2,2H3
Clé InChI
YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
38.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter