539279
Octenyltrichlorosilane, mixture of isomers
96%
583,00 $
About This Item
583,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Impuretés
10-15% internal olefin isomers
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
223-224 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H15Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2H,1,3-8H2
Clé InChI
MFISPHKHJHQREG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter