100242
3-Aminophenol
98%
Synonyme(s) :
m-Aminophenol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
164 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
120-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
Clé InChI
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can be used to synthesize:
- Methyl 2-oxo-7-[(triphenylphosphoranylidene)amino]-2H-chromene-4-carboxylate by reacting with dimethyl acetylenedicarboxylate (DMAD) in the presence of triphenylphosphine.
- 3-Amino-2-cyclohexen-1-one via palladium-catalyzed hydrogenation.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2