Principaux documents
8.00419
Sigma-Aldrich
2-Aminophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Aminophenol, 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene
5 G
36,90 $
250 G
79,40 $
1 KG
228,00 $
10 KG
672,00 $
50 KG
5 680,00 $
36,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
36,90 $
250 G
79,40 $
1 KG
228,00 $
10 KG
672,00 $
50 KG
5 680,00 $
About This Item
Formule linéaire :
2-(NH2)C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-431-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
36,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
14 hPa ( 153 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
190 °C
Puissance
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
150 °C/15 hPa
Pf
172-174 °C (sublimed)
Température de transition
flash point >175 °C
Solubilité
17 g/L
Densité
1.328 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
Clé InChI
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminophenol for synthesis. CAS 95-55-6, chemical formula 2-(NH₂)C₆H₄OH.
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
334.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
168 °C - closed cup