Principaux documents
711586
Sigma-Aldrich
2-(Methylamino)phenol
≥97%
Synonyme(s) :
N-Methyl-2-aminophenol, N-Methyl-2-hydroxyaniline
5 G
175,00 $
25 G
536,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
175,00 $
25 G
536,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Beilstein:
970951
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
crystals
Pf
89-94 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CNc1ccccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,8-9H,1H3
Clé InChI
JHKKTXXMAQLGJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable