302589
2-Methylresorcinol
98%
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxytoluene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
264 °C (lit.)
Pf
114-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- C-5-bromo-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinarene
- tripyrrane analogs
- series of novel aromatic benziporphyrins
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges