Principaux documents
249394
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyjulolidine
96%
Synonyme(s) :
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol
1 G
150,00 $
5 G
541,00 $
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
150,00 $
5 G
541,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.25
Beilstein:
1530423
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
powder or crystals
Composition
Carbon 72.7-79.6%, Nitrogen 7.1-7.7%
Couleur
light brown
Pf
132-134 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2CCCN3CCCc1c23
InChI
1S/C12H15NO/c14-11-6-5-9-3-1-7-13-8-2-4-10(11)12(9)13/h5-6,14H,1-4,7-8H2
Clé InChI
FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The carboxaldehyde derivative of 8-hydroxyjulolidine is useful as a chromophore in fluorescence chemosensor and chemosensors.[1]
Application
8-Hydroxyjulolidine has been used in the electrochemical switching fluorescence study.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Electrochemical switching fluorescence emission in rhodamine derivatives
Cizkova M, et al.
Electrochimica Acta, 260, 589-597 (2018)
A new multifunctional Schiff base as a fluorescence sensor for Al 3+ and a colorimetric sensor for CN- in aqueous media: an application to bioimaging
Lee SA, et al.
Dalton Transactions, 43(18), 6650-6659 (2014)