pH em sucos de frutas
Determinação do pH com base em smartphone após reação com um indicador de pH ligado quimicamente
Introdução
O valor do pH de bebidas, como sucos de frutas, é um dos parâmetros mais importantes que fornecem informações sobre a qualidade do produto. O valor do pH dos sucos de frutas normalmente varia de 2,5 a 4,0.
Uma maneira fácil de verificar o pH de seus refrigerantes são as tiras de teste.
Analise suas tiras de teste MQuant® com seu smartphone para obter resultados rápidos, convenientes e precisos. Teste a maneira mais simples de determinar o pH em soluções aquosas. Esse sistema de detecção analítica de baixo custo e fácil de usar fornece quantificação confiável de amostras de água, alimentos e bebidas para clientes dos setores de pesquisa, indústria, meio ambiente e diagnóstico.
A nota de aplicação a seguir descreve a determinação do valor de pH em sucos de frutas usando as tiras de teste de pH MQuant® em combinação com o aplicativo MQuant® StripScan.
Método experimental
Os corantes indicadores especiais são ligados covalentemente aos papéis reagentes e mudam de cor dependendo do valor do pH da amostra.
Material de amostra
Sucos de fruta
Intervalo de medição
pH 0 - 14
Reagentes e acessórios
Reagentes
Tiras indicadoras de pH MQuant® pH 0 - 14 Indicador universal (1.09535)
Acessórios
- Cartão MQuant® (fornecido com a caixa de tiras de teste)
- Cartão MQuant® (fornecido com a caixa de tiras de teste)
Preparo de amostras
A amostra pode ser analisada em sua forma original.
Análise de amostras
Para análise, siga este procedimento:
- Inicie o aplicativo.
- Prepare sua tira de teste do indicador de pH MQuant® e o cartão
MQuant®. - Mergulhe a tira de teste na amostra não diluída (15 – 25 °C) por aproximadamente 2 segundos, garantindo que as zonas de reação estejam completamente imersas.
- Sacuda o excesso de líquido da tira e seque a parte de trás da tira usando uma toalha de papel.
- Selecione o parâmetro pH (1.09535) no aplicativo. Uma contagem regressiva é exibida na tela, que começa imediatamente após a seleção do parâmetro pH.
- Pouco antes do final da contagem regressiva, coloque as tiras de teste no cartão MQuant®.
- Após o término do tempo de espera, coloque o cartão MQuant® com as tiras de teste dentro do visor na tela do telefone e alinhe a câmera ao longo dos pontos de referência.
- A imagem é capturada automaticamente pela câmera do smartphone.
- O resultado é exibido na tela.
Resultados
Na Tabela 1 é mostrada uma comparação para a determinação do pH de 8 sucos de frutas com tiras de teste usando uma leitura visual e StripScan e a medição com um eletrodo de pH.
Valor do pH |
---|
Conclusão
A tira de teste de pH MQuant® em combinação com o aplicativo MQuant® StripScan é uma maneira rápida e fácil de analisar os valores de pH de sucos de frutas. Os valores medidos são comparáveis àqueles medidos com o eletrodo de pH.
Como sempre, (ao experimentar um novo método de análise), é recomendável fazer verificações de plausibilidade e comparar os resultados com um método de referência.
Para obter mais informações
- MQuant® StripScan, acesse SigmaAldrich.com/mquant-stripscan
- Tiras de teste MQuant®, acesse SigmaAldrich.com/mquant
- Aplicativos, acesse SigmaAldrich.com/wfa-applications