Página inicialFotometria e reflectometriaDeterminação da oxidação de fosfolipídios por espectroscopia UV/VIS - Avanti® Polar Lipids
Determinação da oxidação de fosfolipídios por espectroscopia UV/VIS - Avanti® Polar Lipids
Definição
A porcentagem de oxidação de um fosfolipídio pode ser determinada usando a Lei de Beer para calcular a concentração do fosfolipídio peroxidado a partir de sua absorbância em 234 nm.
Escopo
Aplicável a todos os fosfolipídios insaturados.
Equipamentos
- Espectrofotômetro UV/VIS
- Célula de amostragem de quartzo HELLMA UV (QS 1.000)
- Lenços de limpeza Kimwipes
- Tubos de vidro descartáveis
Reagentes
- Etanol (200 provas, desidratado USP)
- Água desionizada
- 16:0 PC (DPPC)
Procedimento
- Prepare a amostra DPPC. Prepare um mínimo de 3 ml de uma solução de 1 mg/ml de DPPC dissolvido em etanol/água DI (9:1).
- Prepare a amostra. Prepare um mínimo de 3 ml de uma solução de 1 mg/ml da amostra de fosfolipídios dissolvida em etanol/água DI (9:1).
- Execute a amostra em branco. A amostra em branco (fundo) é o solvente usado para dissolver as amostras de fosfolipídios.
- Enxágue a célula de amostra com o solvente três vezes para remover quaisquer contaminantes residuais da célula.
- Preencha 3/4 da célula de amostra com a referência.
- Use um lenço de limpeza Kimwipe para limpar todas as impressões digitais e contaminantes na parte externa da célula de amostra.
- Insira a célula de amostra no espectrofotômetro e execute um espectro em branco.
- Execute a amostra DPPC.
- Despeje o solvente em branco fora da célula de amostra.
- Preencha 3/4 da célula de amostra com a solução de amostra DPPC.
- Remova as impressões digitais da parte externa da célula de amostra.
- Insira a célula de amostra no espectrofotômetro e execute um espectro de DPPC.
- Execute a amostra.
- Despeje a amostra DPPC na célula de amostra.
- Enxágue a célula de amostra com o solvente três vezes para remover qualquer DPPC residual da célula.
- Preencha 3/4 da célula de amostra com a amostra de fosfolipídio.
- Remova as impressões digitais da parte externa da célula de amostra. Insira a célula de amostra no espectrofotômetro e execute um espectro de amostra.
- Subtraia o espectro de DPPC do espectro da amostra e registre a leitura da absorção (OD) da amostra de fosfolipídios em 234 nm.
Cálculos
Concentração de lipídio peroxidado (D) = A/(B*C)
A = Leitura da absorção (OD) a 234 nm
B = Coeficiente de extinção em (OD*ml)/(mmol*cm) (27.000 para lipídio peroxidado)
C = Comprimento do caminho em cm Porcentagem de oxidação = D/E * 100
D = Concentração de lipídio peroxidado em mg/ml
E = Concentração da amostra de lipídio = 1,0 mg/ml
Materiais
Loading
Referências
1.
Kim R, LaBella F. 1987. Comparison of analytical methods for monitoring autoxidation profiles of authentic lipids. J. Lipid Res. 28:1110-1117.