Método analítico: Potássio nos solos
Instrumentos e reagentes
N.º do produto 173016 Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100 ou
N.º do produto 173017 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300 ou
N.º do produto 173018 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600 ou
N.º do produto 109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30 ou
N.º do produto 109751 Spectroquant® Photometer NOVA 60 ou
N.º do produto 173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100 N.º do produto 114946 Células retangulares de 10 mm e/ou
N.º do produto 114947 Células retangulares de 20 mm e/ou
N.º do produto 114944 Células retangulares de 50 mm
N.º do produto 114562 Spectroquant® Teste de célula de potássio
N.º do produto 100615 Teste de célula de potássio Spectroquant® Teste de célula de potássio
N.º do produto 105590 Hidróxido de sódio 32% para análise
N.º do produto 102103 Lactato de cálcio para análise do solo
N.º do produto 109325 Acetato de cálcio para análise do solo
N.º do produto 116754 Água para análise
N.º do produto 100063 Ácido acético 100% para análise
Solução de extração CAL
Dissolva 15,4 g de lactato de cálcio para análise do solo e 7,9 g de acetato de cálcio para análise do solo separadamente em 300 ml de água para análise enquanto aquece. Combine as duas soluções em um balão volumétrico de 1 litro e adicione 17,9 ml de ácido acético a 100%. Deixe esfriar, complete o volume com água para análise e misture bem.
Preparo de amostras
Seque a amostra de solo ao ar livre, depois de remover as partículas grossas, como pedras e material vegetal. Peneire a amostra em uma malha de 2 mm. Coloque 5 g de amostra em um frasco de separação de aproximadamente 300 ml de volume e adicione 100 ml de solução de extração. Agite o frasco fechado por 90 minutos a 175 agitações por minuto. Filtre o extrato em um filtro dobrado e descarte os primeiros 10 ml de filtrado. Ajuste o filtrado claro para pH 5 - 7 com solução de hidróxido de sódio 32%. As amostras que contêm mais de 35 mg/l de K2O devem ser diluídas com solução de extrato.
Análise
Determine com os kits de teste mencionados acima.
A medição deve ser feita em relação à solução de extração pura. Se o extrato da amostra tiver uma cor amarela, ele deverá ser medido, sem a adição de reagente, como um branco e o resultado subtraído do valor da amostra.
Teor de potássio em mg/kg K2O = | valor da análise em mg/l K x 1,2 x 100 |
peso da amostra em g |