Merck
Página inicialFotometria e reflectometriaBromo em água potável, água de piscina, águas residuais e soluções de desinfecção
Bromo em água potável, água de piscina, águas residuais e soluções de desinfecção
Determinação fotométrica usando DPD (dipropil-p -fenilenodiamina) 
Introdução
O bromo é um oxidante e pode ser usado como desinfetante, especialmente para a desinfecção de piscinas, spas e água de torres de resfriamento. A determinação de bromo em amostras aquosas é realizada principalmente para garantir a eficácia da desinfecção e evitar o impacto negativo sobre a saúde humana.
De acordo com a norma ANSI/APSP/ICC-11 para a qualidade da água em piscinas públicas, a faixa ideal de bromo é de 2 a 4 ppm para piscinas e de 4 a 6 ppm para spas.1
O bromo não é usado no tratamento público de água potável, mas é um desinfetante registrado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA para aplicações de água potável a bordo de alguns navios da marinha e plataformas de perfuração de petróleo.2 De acordo com a seção 180.519 do 40 CFR, o nível de bromo não deve exceder uma concentração final de 1,0 ppm na água tratada.3
Esta nota de aplicação descreve o método que estava disponível anteriormente como Teste de bromo Spectroquant® (1.00605), que agora está descontinuado. Além disso, o método está disponível como método pré-programado nos fotômetros e colorímetros Spectroquant® Prove 100/300/600, Nova 60 e Move 100 e pode ser realizado com o uso do reagente do Teste de cloro Spectroquant® (1.00598).
O reagente Cl2-1 do nº do Cat. 1.00598 do Teste de cloro Spectroquant® tem a composição de reagente idêntica à do reagente Br2-1 do descontinuado Nº do cat. 1.00605 do Teste de bromo Spectroquant®.
O método com uma faixa de medição de 0,020 a 10,00 mg/l de Br2 é adequado para determinar a concentração de bromo em água potável, água de piscina, águas residuais e soluções de desinfecção.
Método experimental
Em solução pouco ácida, o bromo livre reage com dipropil-p-fenilenodiamina (DPD) para formar um corante vermelho-violeta que é determinado por fotometria.
N.º do método
Faixa de medição
Célula
Instrumentos
146
0,020 - 2,000 mg/l Br2
Célula retangular de 50 mm
Prove 100/300/600, Nova 60A
146
0,05 - 5,00 mg/l Br2
Célula retangular de 20 mm
Prove 100/300/600, Nova 60A
146
0,10 – 10,00 mg/l Br2
Célula retangular de 10 mm
Prove 100/300/600, Nova 60A
90
0,10 - 5,00 mg/l Br2
Célula retangular de 24 mm
Move 100
Tabela 1.Faixa de medição e número do método
Material de amostra
Água potável, água de piscina, águas residuais, soluções de desinfecção 
Efeito de substâncias estranhas
Outros componentes da amostra - além do analito alvo Br2 - podem interferir na química de detecção aqui descrita. Alguns deles foram verificados em soluções contendo 3,5 e 0 mg/l de Br2. A determinação ainda não sofre interferência até as concentrações de substâncias estranhas indicadas na tabela. Os efeitos cumulativos não foram verificados; no entanto, esses efeitos não podem ser excluídos.
Concentrações de substâncias estranhas em mg/l ou %
Al3+
250                              
Mn2+
100                              
Cl2
0,05
Ca2+
1000
NO2-
0,1
ClO2
0,1
CN-
0,1
S2-
0,1
I2
0,15
CO32-
1000
H2O2
0,05
Cr3+
250
O3
0,01
Cr2O72-
0,1
NaCl
10%
Cu2+
100
NaNO3
10%
Fe3+
100
Na2SO4
10%
Tabela 2.Concentração de substâncias estranhas
Reagentes, instrumentos e materiais
Reagentes
  • Teste de cloro Spectroquant® (1.00598)
Instrumentos
Para a medição de bromo, é necessário um dos seguintes fotômetros Spectroquant®:
  • Espectrofotômetro Spectroquant® VIS Prove 100 (173016)
  • Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 (173017)
  • Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 (173018)
  • Fotômetro Spectroquant® Nova 60A (1.09752)
  • Colorímetro Spectroquant® Move 100 (1.73632)
OBSERVAÇÃO: Software para manutenção de dados (somente instrumentos Prove)
O pacote de software Spectroquant® Prove Connect to LIMS oferece uma maneira fácil de transferir seus dados para um sistema LIMS existente. Esse software pode ser adquirido em:
Prove Connect to LIMS (Y.11086)
Materiais
  • Célula retangular de 10 mm (1.14946)
  • Célula retangular de 20 mm (1.14947)
  • Célula retangular de 50 mm (1.14944)
  • Células vazias de 24 mm com tampas de rosca (12 unidades) (1.73650)
  • Pipetas para um volume de pipetagem de 10,0 ml
Outros reagentes e acessórios
  • Tiras indicadoras de pH MQuant® pH 5,0 - 10,0 (1.09533)
  • Tiras indicadoras de pH MQuant® pH 0 - 6,0 (1.09531)
  • Solução de hidróxido de sódio 1 mol/L Titripur® (1.09137)
  • Ácido sulfúrico 0,5 mol/L Titripur® (1.09072)
Preparo de amostras
  • A análise deve ser feita imediatamente após a amostragem!
  • O pH deve estar dentro da faixa de 4 a 8. Ajuste, se necessário, com solução de hidróxido de sódio ou ácido sulfúrico.
  • Filtrar amostras turvas.
Preparação da solução de medição
  • Adicione 1 micro-colher azul nivelada (na tampa do frasco de reagente) do Reagente Cl2-1 do Nº do cat. 1.00598 do Teste de cloro Spectroquant® em um tubo de ensaio. Volte a fechar o frasco do reagente imediatamente após o uso.
  • Adicione 10 ml de amostra pré-tratada (5 - 40 °C) e agite vigorosamente até que o reagente esteja completamente dissolvido.
  • Deixe repousar por 1 minuto (tempo de reação), depois coloque a amostra na célula e meça no fotômetro.
Medição
Recomenda-se realizar um ajuste de zero para esse método a cada novo dia de trabalho. Detalhes sobre o ajuste de zero podem ser encontrados no manual do usuário do seu instrumento.
Recomenda-se usar a mesma célula para o ajuste de zero e para a medição da amostra. Para o ajuste de zero, encha a célula com água destilada (ou água para análise) e siga as instruções do manual do usuário do seu instrumento.
1. Instrumentos Prove e Nova
  • Selecione o método n.º 146 na lista de métodos.
  • Encha a amostra pré-tratada em uma célula retangular de 10 mm, 20 mm ou 50 mm e coloque a célula no compartimento da célula. A medição é realizada automaticamente.
  • O conteúdo de bromo em mg/l Br2 é exibido na tela.
2. Move 100
  • Selecione o método n.º 90 na lista de métodos.
  • Encha aproximadamente 10 ml de água destilada em uma célula de 24 mm e feche-a com a tampa de rosca (célula em branco).
  • Insira a célula em branco no compartimento de células.
  • Ajuste a marca na célula com a marca no fotômetro.
  • Pressione "Zero".
  • Encha a solução de medição preparada em uma célula de 24 mm e feche-a com a tampa de rosca (célula de amostra).
  • Insira a célula de amostra no compartimento de células.
  • Ajuste a marca na célula com a marca no fotômetro.
  • Pressione "Testar".
  • O conteúdo de bromo em mg/l Br2 é exibido na tela.
Dicas para a medição
  • Ao usar a célula de 50 mm, recomenda-se medir em relação a uma amostra em branco preparada por você mesmo (preparação conforme a amostra de medição, mas com água destilada em vez de amostra) para aumentar a precisão. Configure o fotômetro para medição em branco (somente instrumentos Prove e Nova).
  • Para a medição fotométrica, as células devem estar limpas. Se necessário, limpe com um pano limpo e seco.
  • A medição de soluções turvas produz leituras falsamente altas.
  • O pH da solução de medição deve estar dentro da faixa de 4,0 a 5,0.
  • A cor da solução de medição permanece estável por 30 minutos após o término do tempo de reação indicado acima.
  • No caso de concentrações de bromo superiores a 50 mg/l, outros produtos de reação são formados e leituras falsas baixas são geradas. Nesses casos, é aconselhável realizar uma verificação de plausibilidade dos resultados da medição diluindo a amostra (1:10, 1:100).
Garantia de qualidade analítica
Observação: Recomendado antes de cada série de medição.
Para verificar o sistema de medição fotométrica (reagente de teste, dispositivo de medição, manuseio) e o modo de trabalho, pode ser usada uma solução padrão de bromo recém-preparada contendo 5,00 mg/l de Br2 (a aplicação pode ser encontrada no site). As interferências dependentes da amostra (efeitos de matriz) podem ser determinadas por meio da adição de padrões.
Materiais
Desculpe, ocorreu um erro inesperado
Network error: Failed to fetch
Referências
1.
American National Standards Institute. American National Standard for Water Quality in Public Pools and Spas. . New York (NY): ANSI; 2018 (ANSI/APSP/ICC-11 2019).
2.
Bromine: Reregistration Eligibility Decision (RED) Fact Sheet, US EPA Archive Document. [Internet].[cited 26 May 2021]. Available from: https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/pdf/4015fact.pdf
3.
Bromide ion and residual bromine; tolerances for residues. 40 CFR Section 180.519. [Internet].[cited 26 May 2021]. Available from: https://ecfr.io/Title-40/Section-180.519