Iodo no sal de cozinha
Reagentes
N.º do produto 105445 Solução de amido de iodeto de zinco
N.º do produto 100716 Ácido sulfúrico a 25% para análise
N.º do produto 116754 Água para análise
Faixa de medição
0,50 - 3,00 mg/l de iodato no comprimento da célula de 10 mm e 585 nm
O sal de mesa iodado contém 25 - 30 mg/kg de iodato de potássio. Isso é adicionado para evitar a doença da tireoide por deficiência de iodo. A dose diária recomendada de iodo para adultos é de 150 a 200 mg.
Preparo de amostras
A amostra deve ser seca até peso constante a 105 °C e 10 g devem ser dissolvidos em água em um balão volumétrico de 100 ml e completados com água até a marca para análise.
Análise
Adicione 1,0 ml de solução de amido de iodeto de zinco e 0,20 ml de ácido sulfúrico 25 % a 20 ml de amostra. Deixe repousar por 10 minutos e meça em relação a um branco composto por porções iguais de água para análise e reagentes a 585 nm em uma célula retangular de 10 mm.
Cálculo
Teor de iodato em mg/kg = valor da análise em mg/l x 10
Método | Iodato |
N.º do produto | ------- |
Faixa de medição | 0,50 - 3,00 |
Unidades | mg/l |
Tempo de reação | 10 0 min |
Célula | 10 mm |
Comprimento de onda | 585 nm |
Calibração | Fator |
Avaliação | Linear |
Fator | 2,80 |
Cálculo ao medir o valor de absorbância usando o fotômetro SQ118 sem programar o método na memória do instrumento:
Absorbância medida das amostras em A | Resultado em mg/l [amostra A * 2,80] |
1,000 | 2,80 |
Network error: Failed to fetch