Merck
Página inicialFotometria e reflectometriaMétodo analítico: Cobre (total) em alimentos para animais
Método analítico: Cobre (total) em alimentos para animais
Instrumentos e reagentes:
Nº de Cat. 173016  Espectrofotômetro Spectroquant® VIS Prove 100 ou
Nº de Cat. 173017  Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 ou
Nº de Cat. 173018  Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 ou
Nº de Cat. 109748  Fotômetro Spectroquant® NOVA 30 ou
Nº de Cat. 109751  Fotômetro Spectroquant® NOVA 60 ou
Nº de Cat. 173632  Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de Cat. 114946  Células retangulares de 10 mm e/ou
Nº de Cat. 114947  Células retangulares de 20 mm e/ou
Nº de Cat. 114944  Células retangulares de 50 mm
Nº de Cat. 114553  Teste de célula de cobre
Spectroquant® Nº de Cat. 114767  Teste de cobre
Spectroquant® Nº de Cat. 100731  Ácido sulfúrico 95 - 97 % para análise
Nº de Cat. 107209  Peróxido de hidrogênio 30 % (Perhydrol®) para análise
Nº de Cat. 105432  Solução de amônia 25 % para análise
Nº de Cat. 109535  Tiras indicadoras universais MColorpHastTM pH 0-14
Nº de Cat. 116754  Água para análise
Filtro dobrado
Preparo de amostra:
Misture 1,0 g de material em pó fino com 15 ml de ácido sulfúrico 95 - 97% em um béquer de vidro de 400 ml coberto com um vidro de relógio e aqueça por 30 minutos na placa de aquecimento. Após o resfriamento, pipete lenta e cuidadosamente 15 ml de Perhydrol® na solução. Aqueça a solução mais uma vez no béquer tampado até que ela fique incolor.
Em seguida, aqueça a mistura por um curto período no béquer destampado para evaporar os ácidos, até que reste apenas um resíduo cristalino úmido. Após uma nova adição de 15 ml de Perhydrol®, evapore a mistura mais uma vez quase até a secura.
Dissolva esse resíduo em água para análise, transfira para um balão volumétrico de 100 ml e encha até o volume com água para análise. Após misturar, filtre em um filtro dobrado para remover os silicatos. Em alguns casos, pode ser necessário ajustar o pH antes da análise. A faixa ideal de pH é de 4-10; ajuste com solução de amônia a 25% e verifique usando tiras de Indicador Universal de pH 0-14.
Análise:
Determinar com os kits de teste mencionados acima
Cálculo:
Teor de cobre (total) em mg/kg Cu = valor da análise em mg/l Cu x 100