Documentos Principais
442100
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) octanoate, dimer
Rhodium(II) octanoate, dimer
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinônimo(s):
Dirhodium tetraoctanoate, Rhodium(II) octanoate dimer, Tetrakis(octanoato)dirhodium
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.206,00
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.206,00
About This Item
Fórmula linear:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
Número CAS:
Peso molecular:
778.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
crystalline powder
powder
composição
Rh, 25.0-28.0% gravimetric
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
chave InChI
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Arizona
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Catalyst
    Catalyst for cyclopropanation, was in good conditions