Merck
Tampão HEPES
Um frasco de pó de tampão HEPES
HEPES, também conhecido como ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etanossulfônico ou ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico ou N-[2-hidroxietil]piperazina-N′-[ácido 2-etanossulfônico], é um composto orgânico com propriedades zwitteriônicas. Ele é solúvel na natureza com valor de pKa de 7,55, o que o torna um tampão eficaz para manter os níveis fisiológicos de pH. O HEPES tem capacidade insignificante de ligação de íons metálicos e é impermeável à membrana. Além disso, tem um efeito limitado nas reações bioquímicas e tem uma absorção UV e visível muito baixa.
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 20
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 20
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–20 de 20 resultados
Página 1 de 1
Página 1 de 1
HEPES COMO UM TAMPÃO
O HEPES é comumente usado como agente de tamponamento biológico em pesquisas bioquímicas que ajuda a manter um pH estável em soluções aquosas. É eficaz como tampão, especialmente na faixa de pH de 6,8 a 8,2. Ele pode manter um pH relativamente constante mesmo quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionadas.
HEPES EM LINHAGENS DE CULTURA CELULAR
O HEPES é utilizado em culturas de linhagens celulares linfocitoides humanas como meio de armazenamento. Ele é usado em meios de cultura celular como um tampão devido à sua natureza independente de CO2, garantindo um valor de pH estável, mesmo ao manusear meios fora de uma incubadora. Além disso, o HEPES não é tóxico para as células e não é absorvido por elas, o que o torna adequado para manter a viabilidade celular durante o armazenamento.
Foi demonstrado que a adição de HEPES ao meio de cultura aumenta a atividade lisossomal-autofágica e aumenta a sinalização inflamatória nas células. Além disso, é utilizado para tamponamento de íons de hidrogênio em meios de cultura de microalgas, eficaz na estabilização do pH de meios de água doce e de água do mar artificial.
HEPES DE GRAU PARA BIOLOGIA MOLECULAR
O tampão HEPES é usado para fabricar nanopartículas de prata com excelente estabilidade, que exibem notáveis propriedades citoprotetoras contra células infectadas pelo HIV-1. Ele é usado para aumentar a eficiência de separação de proteínas em géis de porcentagem única de poliacrilamida, tornando-o adequado para otimizar procedimentos de Western blot para análise de proteínas.
A presença do tampão HEPES em pH 8,0 resultou em um aumento duplo na corrente de redução do complexo Cu(II)-SA no processo redox do complexo cobre(II)-salicilaldoxima [Cu(II)-SA]. O tampão HEPES é usado para estudos de degradação in vitro de materiais à base de magnésio. Sua capacidade de tamponamento ajuda a manter um nível de pH consistentemente equilibrado na solução de degradação.
HEPES NA CULTURA DE EMBRIÕES
O meio tamponado com HEPES é usado para cultivar embriões suínos desde o estágio unicelular até o blastocisto, e também é usado para o armazenamento a curto prazo de embriões equinos.
HEPES COMO UMA SOLUÇÃO VERSÁTIL
A solução HEPES é frequentemente usada na produção de nanomateriais, como nanopartículas de ouro, nanopartículas de prata, nanopartículas metálicas do grupo da platina e nanoestruturas de óxido metálico. Seu papel vai além de servir como agente redutor, mas também como estabilizador para evitar a agregação de nanopartículas metálicas. Esta propriedade faz do HEPES um componente essencial na síntese de nanomateriais, pois apoia a criação de nanoestruturas estáveis e uniformes.
Além disso, a solução HEPES é usada na complexação de hidrólise do neptúnio (IV), formando complexos estáveis com o neptúnio (IV) e inibindo outras transformações químicas e agregação. Essa estabilização é vital na gestão de resíduos nucleares para manter a integridade e a contenção do neptúnio (IV) no repositório de resíduos.