V900853
N,N,N′,N′-tetrametiletilenodiamina
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(dimetilamino)etano, TEMED, TMEDA
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
Lim. expl.
9.08 %
índice de refração
n20/D 1.4179 (lit.)
pb
120-122 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
61.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16.5 °C - closed cup