Documentos Principais
V900497
Sigma-Aldrich
Pepsina
Vetec, reagent grade
Sinônimo(s):
Pepsina, Pepsina A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Formulário
solid
atividade específica
400-800 units/mg protein
peso molecular
35 kDa
Aplicação
A clivagem da pepsina pode ser usada para produzir fragmentos de anticorpos F(ab′)2. pepsina na página www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Clivagem preferencial: resíduos hidrofóbicos e aromáticos nas posições P1 e P1′. Cliva ligações Fen-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tir, Tir-Leu, Gli-Fen, Fen-Fen e Fen-Tir na cadeia β da insulina
Definição da unidade
One unit will produce a change in A280 of 0.001 per minute at pH 2.0 at 37 deg C, measured as TCA-Soluble products using hemoglobin as substrate.
Nota de análise
O pH ideal é 2-4. Ativa em 4 M de ureia e 3 M de guanidina-HCl. Estável a 60 ºC. A pepsina é inativada de modo irreversível em pH 8,0-8,5.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Liu Lin et al.
Frontiers in nutrition, 9, 833712-833712 (2022-03-01)
The effects of condiment (salt) and processing technic (homogenization) on digestion and interfacial properties of micro/nano-sized colloidal particles (MNCPs) in bigeye tuna head soup (BTHS) using simulated gastrointestinal digestion model in vitro were investigated. For MNCPs in BTHS, the triglycerides
Dragana Stanic-Vucinic et al.
Molecular nutrition & food research, 56(12), 1894-1905 (2012-10-16)
The aim of this work was to investigate the effects of high-intensity ultrasound (sonication), on the structure and allergenicity of the major cow's milk allergen, beta-lactoglobulin (BLG). Structural changes upon sonication of BLG were monitored by circular dichroism spectroscopy, tryptophan
Gastric proteinases--structure, function, evolution and mechanism of action.
B Foltmann
Essays in biochemistry, 17, 52-84 (1981-01-01)
J Tack
Alimentary pharmacology & therapeutics, 22 Suppl 1, 48-54 (2005-07-27)
Gastro-oesophageal reflux disease is defined as the presence of symptoms or lesions that can be attributed to the reflux of gastric contents into the oesophagus. Aspiration and prolonged monitoring studies in humans have shown that reflux of gastric contents is
Shenlin Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 289(2), 697-707 (2013-11-23)
Multidomain protein folding is often more complex than a two-state process, which leads to the spontaneous folding of the native state. Pepsin, a zymogen-derived enzyme, without its prosegment (PS), is irreversibly denatured and folds to a thermodynamically stable, non-native conformation