V900488
Cholic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, Cholanic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine bile
grau
reagent grade
descrição
non-denaturing ionic detergent
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
forma
powder
peso molecular
408.57 g/mol
pf
200-201 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2