700212P
Avanti
Cholic acid
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 10 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)