V900456
L-Glutationa reduzida
≥98%, Vetec™
Sinônimo(s):
γγ-L-Glutamil-L-cisteinil-glicina, GSH
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Glutationa reduzida, Vetec™, reagent grade, ≥98%
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white
pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2