V900454
Ácido 5,5′-ditiobis(2-nitrobenzoico)
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
3-Carboxi-4-nitrofenil dissulfeto, Bis(3-carboxi-4-nitrofenil) dissulfeto, DTNB, Reagente de Ellman, Ácido 6,6′-dinitro-3,3′-ditiodibenzoico
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
pf
240-245 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3