V900312
Cloridrato de Trizma®
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Sinônimo(s):
Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
crystalline powder
faixa de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
solubilidade
water: 0.666 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1