V900252
Propylene carbonate
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
pressão de vapor
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
14.3 %
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
pb
240 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
253.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
123 °C - closed cup