Documentos Principais
V900185
Sigma-Aldrich
Ácido acetilsalicílico
Vetec, reagent grade, ≥99%
Sinônimo(s):
Ácido O-acetilsalicílico, AAS, Aspirina, Ácido 2-acetoxibenzoico
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
779271
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
134-136 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bloqueia a produção de prostaglandinas pela inibição da ciclo-oxigenase (prostaglandina H sintase), com maior seletividade para a isoforma COX-1. O efeito antitrombótico se deve à inibição de COX-1 nas plaquetas que bloqueiam a produção de tromboxano e a agregação de plaquetas. Atividade quimiopreventiva contra tumores colorretais e outros tumores sólidos.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Connie N Hess et al.
Journal of the American College of Cardiology, 66(7), 777-787 (2015-08-14)
Bleeding limits anticoagulant treatment in patients with acute coronary syndromes (ACS). We investigated whether background concomitant antiplatelet therapy influences the effects of apixaban after ACS. This study examined high-risk ACS patients who were treated with aspirin or aspirin plus clopidogrel
Fabrizio D'Ascenzo et al.
The American journal of cardiology, 115(9), 1185-1193 (2015-03-24)
The optimal antiaggregant therapy after coronary stenting in patients receiving oral anticoagulants (OACs) is currently debated. MEDLINE and Cochrane Library were searched for studies reporting outcomes of patients who underwent PCI and who were on triple therapy (TT) or dual-antiplatelet
A O Maree et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 3(10), 2340-2345 (2005-09-10)
Aspirin (acetylsalicylic acid) irreversibly inhibits platelet cyclooxygenase (COX)-1, the enzyme that converts arachidonic acid (AA) to the potent platelet agonist thromboxane (TX) A2. Despite clear benefit from aspirin in patients with cardiovascular disease (CAD), evidence of heterogeneity in the way
Andrew O Maree et al.
Journal of the American College of Cardiology, 46(7), 1258-1263 (2005-10-04)
We investigated whether use of low-dose enteric-coated (EC) aspirin for secondary prevention of cardiovascular events has sufficient bioavailability to achieve complete platelet cyclooxygenase (COX) inhibition in all individuals. Aspirin reduces cardiovascular morbidity and mortality in patients with pre-existing vascular disease;
Gregg W Stone et al.
Lancet (London, England), 382(9892), 614-623 (2013-07-31)
The relation between platelet reactivity and stent thrombosis, major bleeding, and other adverse events after coronary artery implantation of drug-eluting stents has been incompletely characterised. We aimed to determine the relation between platelet reactivity during dual therapy with aspirin and