Documentos Principais
V900168
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate hydrate
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Fórmula linear:
Al2(SO4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
342.15 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio:
98%
grau:
reagent grade
Formulário:
chunks or granules
powder, crystals or beads
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
98%
Formulário
chunks or granules
powder, crystals or beads
densidade
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
chave InChI
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)