V900155
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
TED, Triethylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
pressão de vapor
2.9 mmHg ( 50 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4634 (lit.)
pf
156-159 °C (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N12CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
chave InChI
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup