V800359
Nitrato de prata
LR, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
densidade de vapor
5.8 (vs air)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99.5%
forma
solid
pf
212 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3