Documentos Principais
V800353
Sigma-Aldrich
Gel de sílica
Type H, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
tipo
Type H
linha de produto
Vetec
Formulário
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)