V800124
Cobalt(II) chloride hexahydrate
AR, ≥98%
Sinônimo(s):
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
pressão de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
pH
3.0-5.5
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.0050%
traços de cátion
Fe: ≤0.0020%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)