V800071
Benzaldehyde
LR, ≥99%
Sinônimo(s):
Bitter almond
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( 45 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
374 °F
Lim. expl.
1.4 %, 20 °F
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
pb
178-179 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
chave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup