GEE70073Z
Exonuclease I
Cytiva E70073Z, pack of 2500 U
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 2500 U
fabricante/nome comercial
Cytiva E70073Z
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Eliminating residual single-stranded DNA containing a 3′-terminus.
- Measuring endonucleolytic cleavage of covalently closed circular (ccc) ssDNA.
- Measuring DNA helicase activity.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)