12010
Benzaldehyde
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Bitter almond
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4 mmHg ( 45 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
374 °F
Lim. expl.
1.4 %, 20 °F
Impurezas
chlorine, none detected
≤0.001% nitrobenzene (C6H5NO2)
≤1% acid (as benzoic acid)
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
n20/D 1.545
pH
5.9 (20 °C)
pb
178-179 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
chave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of optically active 1-phenylpropan-1-ol.
- Synthesis of meso-tetraphenylporphins and chlorins.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup