Documentos Principais
V000697
Sigma-Aldrich
Magnesium perchlorate
anhydrous, p.a., 10-20 mesh
About This Item
Fórmula linear:
Mg(ClO4)2
Número CAS:
Peso molecular:
223.21
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
p.a.
tamanho de partícula
10-20 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
chave InChI
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Jeffrey A Therrien et al.
Inorganic chemistry, 53(24), 12962-12972 (2014-10-23)
A series of pyridine- and lutidine-linked bis-N-heterocyclic carbene (NHC) palladium pincer complexes were electrochemically characterized and screened for CO2 reduction capability with 2,2,2-trifluoroethanol, acetic acid, or 2,2,2-trifluoroacetic acid (TFA) as proton sources. The lutidine-linked pincer complexes electrocatalytically reduce CO2 to