Documentos Principais
1724532
USP
Timina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,4-Di-hidroxi-5-metilpirimidina, 5-metiluracil
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.11
Beilstein:
117880
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1724532 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zidovudine
fabricante/nome comercial
USP
pf
~320 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
chave InChI
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Zidovudine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Stavudine Capsules
  • Stavudine for Oral Solution
  • Zidovudine Capsules
  • Zidovudine Injection
  • Zidovudine Oral Solution
  • Zidovudine Tablets
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)