1643554
USP
Temozolomide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide, 5-Diazoimidazole-4-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
temozolomide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=[N-])=C1N=CN=C1C(=O)N
InChI
1S/C4H3N5O/c5-3(10)2-4(9-6)8-1-7-2/h1H,(H2,5,10)
chave InChI
IKZLMSPFYNDYIL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)