1612608
USP
Silver sulfadiazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Silver(I) sulfadiazine, Sulfadiazine silver
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfadiazine
fabricante/nome comercial
USP
pf
285 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Ag])c2ncccn2
InChI
1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
chave InChI
UEJSSZHHYBHCEL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Silver Sulfadiazine Cream
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)