Y0001469
Sulfadiazine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Aminopyrimidine, 2-Pyrimidinamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfadiazine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
122-126 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
chave InChI
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)