1610001
USP
Scopolamine hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(−)-Scopolamine hydrobromide trihydrate, Hyoscine hydrobromide, Scopine tropate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
scopolamine, hyoscine
fabricante/nome comercial
USP
pf
195-199 °C (dry matter) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
chave InChI
LACQPOBCQQPVIT-SEYKEWMNSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Belladonna Extract
- Belladonna Extract Tablets
- Belladonna Leaf
- Belladonna Tincture
- Homatropine Hydrobromide
- Methscopolamine Bromide
- Methscopolamine Bromide Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)