Y0001983
Hyoscine butylbromide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(−)-Scopolamine N-butyl bromide, (−)-N-Butylscopolamine bromide, Hyoscine N-butyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hyoscine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]([H])([C@]3([H])O[C@]13[H])[N+]2(C)CCCC)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C21H30NO4.BrH/c1-3-4-10-22(2)17-11-15(12-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(13-23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15-20,23H,3-4,10-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22?;/m1./s1
chave InChI
HOZOZZFCZRXYEK-GSWUYBTGSA-M
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)