5.05818
Scopolamine Hydrobromide
Sinônimo(s):
Scopolamine Hydrobromide, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) Antagonist, Scopolamine, Levo-duboisine, Hyoscine, Scopoderm
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
H2O: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br].N1([C@@H]2[C@@H]3O[C@@H]3[C@@H]1CC(C2)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4)C
InChI
1S/C17H21NO4.Br/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;/t11?,12-,13+,14+,15-,16+;/m1./s1
chave InChI
XUZPYCBMTSSDHK-AKTDCHNFSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Aparkes. W. 1995. Psychopharmacologia.7, 1.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3