1601827
USP
Residual Solvent Class 2 - Trichloroethylene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Trichloroethylene solution, Trichloroethene
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Formulário
solution
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=CCl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
chave InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
closed cup - does not flash
Ponto de fulgor (°C)
closed cup - does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)