1601340
USP
Residual Solvent Class 2 - Acetonitrile
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Acetonitrile solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
densidade
0.782 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup