1547007
USP
Polymyxin B sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
polymyxin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Polymyxin B sulfate is a sulfate salt of polymyxin kind, produced by the growth of Bacillus polymyxa (Prazmowski) Migula (Family Bacillaceae) or by mixing different salts.
Aplicação
- Bacitracin and Polymyxin B Sulfate Topical Aerosol®
- Oxytetracycline Hydrochloride and Polymyxin B Sulfate Ointment
- Polymyxin B Sulfate and Trimethoprim Ophthalmic Solution
- Bacitracin Zinc and Polymyxin B Sulfate Ointment
- Polymyxin B Sulfate and Hydrocortisone Otic Solution
- Chloramphenicol and Polymyxin B Sulfate Ophthalmic Ointment
- Oxytetracycline Hydrochloride and Polymyxin B Sulfate Ophthalmic Ointment
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3